Imprimer
Calcium fluorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
35742.06 35742.14 35742.22
35742.06EA 144 EUR
35742.06 35742.14 35742.22
Calcium fluorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Calcium fluorure
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formule: CaF₂
Point d'ébullition: ∼2500 °C
Point de fusion: 1403 °C
Densité: 3,18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667