Imprimer
Calcium carbonate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Marble
6230.1 6230.2 6230.5
ROTH6230.1EA 0 EUR
ROTH6230.1 ROTH6230.2 ROTH6230.5
Calcium carbonate
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658