Imprimer
Calcium carbonate, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Marble
MQ300
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
1.02066.0250EA 51.7 EUR
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
Calcium carbonate, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)