Imprimer
Calcium carbonate ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Marble
11403.22 11403.36 11403.A3
11403.22EA 50.5 EUR
11403.22 11403.36 11403.A3
Calcium carbonate ≥99.5% (base métaux)
Calcium carbonate
Purity: 99.5% CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: 5 Micron Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906
Formule: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Point de fusion: 800 °C (déc.)
Densité: 2.930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 14,1657