Baryum perchlorate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01738.0250
1.01738.1000
1.01738.0250EA
278
EUR
1.01738.0250
1.01738.1000
Baryum perchlorate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Baryum perchlorate
Formule:
Ba(ClO₄)₂ MW: 336.23 g/mol Point de fusion: 505 Densité: 3.2 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 21 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003440 Numéro CAS: 13465-95-7 EINECS: 236-710-4 ONU: 1447 ADR: 5.1 (6.1) II Merck Index: 12,01016 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1985 g/l (25 °C) |
Melting Point | 505 °C |
Molar Mass | 336.23 g/mol |
Bulk Density | 1300 kg/m3 |
Density | 2.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |