Imprimer
Bromure de strontium, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
ampouled under argon
35717.03 35717.06
35717.03EA 101 EUR
35717.03 35717.06
Bromure de strontium, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Bromure de strontium
Purity: 99.995% CAS No.: 10476-81-0 Molecular Formula: BrSr2 Formula Weight: 247.44 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.216 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 643° Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00049548
Formule: Br₂Sr
Point d'ébullition: 2146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 643 °C
Densité: 4.216
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049548
Numéro CAS: 10476-81-0
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837