Imprimer
Ammonium bifluorure ≥95%, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
14660.36 14660.A3
14660.36EA 56.4 EUR
14660.36 14660.A3
Ammonium bifluorure ≥95%, tech.
Ammonium bifluorure
Purity: 95% CAS No.: 1341-49-7 Molecular Formula: (NH4)HF2 Formula Weight: 57.04 Physical Form: Flake Density: 1.500 pH: 2-3 Melting Point: 120-122° Boiling Point: 238° Merck Reference: 14,498 UN No.: 1727 MDL No.: MFCD00012018
Formule: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: 120…122 °C
Densité: 1.500
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012018
Numéro CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
ONU: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 14,498