Imprimer
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
81104.14 81104.22 81104.36
81104.14EA 105 EUR
81104.14 81104.22 81104.36
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium
Purity: 99.9% CAS No.: 13721-39-6 Molecular Formula: Na3O4V Formula Weight: 183.94 Physical Form: Granular Appearance: White Melting Point: 850-866° MDL No.: MFCD00003511
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate
Formule: Na₃O₄V
Point de fusion: 850…866 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003511
Numéro CAS: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9