Imprimer
Trioxyde de lithium et de tantale 99,9 Metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Lithium tantalum trioxide, Lithium tantalum oxide
41834.09 41834.18
41834.09EA 157 EUR
41834.09 41834.18
Trioxyde de lithium et de tantale 99,9 Metals basis
Trioxyde de lithium et de tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 12031-66-2 Molecular Formula: LiTaO3 Formula Weight: 235.89 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016174
Formule: LiO₃Ta
MW: 235.89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016174
Numéro CAS: 12031-66-2
EINECS: 234-757-5