Imprimer
Hydrogénosulfate de sodium
Fournisseur: Roth Carl
Danger
2373.1 2373.2
ROTH2373.1EA 0 EUR
ROTH2373.1 ROTH2373.2
Hydrogénosulfate de sodium
Hydrogénosulfate de sodium
Formule: HNaO₄S
Point de fusion: 181,85 °C
Densité: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003531
Numéro CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729