Imprimer
Potassium sulfate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
1.05153.0500EA 53.6 EUR
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
Potassium sulfate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Point d'ébullition: 1698
Point de fusion: 1069
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)