Imprimer
Potassium sulfate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A13975.0B A13975.0I
A13975.0BEA 56.6 EUR
A13975.0B A13975.0I
Potassium sulfate ≥99%
Potassium sulfate
Purity: 99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Odour: Odourless Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1689 °C
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2,662
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674