Potassium sulfate ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
14311.36
14311.A3
14311.36EA
46.8
EUR
14311.36
14311.A3
Potassium sulfate ≥99.0% ACS
Potassium sulfate
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Physical Form: Crystalline
Density: 2.662
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Formule:
K₂SO₄ MW: 174.26 g/mol Point d'ébullition: 1689 °C Point de fusion: 1069 Densité: 2.662 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011388 Numéro CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 14,7674 |