Imprimer
Potassium sulfate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
424220010 424220050 424222500
ACRO424220010EA 70.7 EUR
ACRO424220010 ACRO424220050 ACRO424222500
Potassium sulfate 99+% ACS
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1689 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1067 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm