Imprimer
Potassium thiocyanate 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Potassium rhodanide
27035.230EA 46.6 EUR
27035.230 27035.460
Potassium thiocyanate 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 175
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.3 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 30 ppm
Substances reducing iodine (as I) Max. 0.025 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
S (Sulphide) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test