Imprimer
Potassium thiocyanate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potassium rhodanide
MQ300
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
1.05125.0250EA 97 EUR
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
Potassium thiocyanate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 175
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 208 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C
Molar Mass 97.18 g/mol
Bulk Density 750 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)