Imprimer
Potassium thiocyanate 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassium rhodanide
377431000 377435000 377430025
ACRO377431000EA 33.6 EUR
ACRO377431000 ACRO377435000 ACRO377430025
Potassium thiocyanate 98%, pur
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 170…179 °C
Densité: 1.886 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %