Imprimer
di-Potassium peroxodisulfate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
424185000 424180025
ACRO424185000EA 55.2 EUR
ACRO424185000 ACRO424180025
di-Potassium peroxodisulfate 99+% ACS
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %