Imprimer
di-Potassium peroxodisulfate 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
202010010 202010250 202015000 202012500 202010050
ACRO202010010EA 92.3 EUR
ACRO202010010 ACRO202010250 ACRO202015000 ACRO202012500 ACRO202010050
di-Potassium peroxodisulfate 99+% pour analyses
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm