Imprimer
di-Potassium disulfite
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7995.1 7995.2
ROTH7995.1EA 0 EUR
ROTH7995.1 ROTH7995.2
di-Potassium disulfite
di-Potassium disulfite
Formule: K₂O₅S₂
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729