Imprimer
di-Potassium disulfite 97%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
418270250 418275000 418270025
ACRO418270250EA 25.5 EUR
ACRO418270250 ACRO418275000 ACRO418270025
di-Potassium disulfite 97%, très pur
di-Potassium disulfite
Formule: K₂O₅S₂
Point de fusion: 150 °C (déc.)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Selenium (Se) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm