Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
T878.1 T878.2
ROTHT878.1EA 34.5 EUR
ROTHT878.1 ROTHT878.2
Sodium dihydrogénophosphate
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Point de fusion: ∼650 °C
Densité: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806