Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
3904.1 3904.2 3904.3 3904.5
ROTH3904.1EA 0 EUR
ROTH3904.1 ROTH3904.2 ROTH3904.3 ROTH3904.5
Potassium dihydrogénophosphate
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744