Imprimer
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37010.5000 1.37010.9012 1.37010.9029
1.37010.5000EA 649 EUR
1.37010.5000 1.37010.9012 1.37010.9029
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP pour production biopharmaceutique, SAFC®
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule: K₂HPO₄
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM