, anhydrous 99,99 Metals basis, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
MQ100
1.05109.0100
1.05109.0500
1.05109.0250
1.05109.0100EA
315
EUR
1.05109.0100
1.05109.0500
1.05109.0250
, anhydrous 99,99 Metals basis, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule:
K₂HPO₄ MW: 174.18 g/mol Point de fusion: 340 Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011383 Numéro CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1600 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 174.18 g/mol |
Bulk Density | 700 - 1000 kg/m3 |
Density | 2.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |