Sodium hydroxyde, anhydre ≥98%, en pastilles, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
S5881-1KG
S5881-500G
S5881-5KG
S5881-1KGEA
57.4
EUR
S5881-1KG
S5881-500G
S5881-5KG
Sodium hydroxyde, anhydre ≥98%, en pastilles, Qualité Réactif
Sodium hydroxyde
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 319 °C Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ONU: 1823 ADR: 8,II ATTEINDRE: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Vapor Density | >1 (vs air) |
Assay | Min. 98.0 % |
Assay of Na₂CO₃ | Max. 1.0 % |
Appearance of the solution | complying |
Turbidity of solution | Max. 3.5 NTU |
Vapor Pressure | 3 mmHg ( 37 °C) |