Imprimer
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en pastilles ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
221465-500G 221465-6X500G
221465-500GEA 91.2 EUR
221465-500G 221465-6X500G
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en pastilles ACS, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Mercury (Hg) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Ag) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Total N Max. 0.001 %
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)