Imprimer
Sodium hydroxyde 98%, en paillettes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A18395.0C A18395.0E A18395.36
A18395.0CEA 317 EUR
A18395.0C A18395.0E A18395.36
Sodium hydroxyde 98%, en paillettes
Sodium hydroxyde
Purity: 98% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 318 °C
Densité: 2.13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,8627