Imprimer
Potassium hydroxyde ≥85%, en poudre, grade Technique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
06103-5KG 06103-40KG
06103-5KGEA 191 EUR
06103-5KG HONC06103-40KG
Potassium hydroxyde ≥85%, en poudre, grade Technique, Fluka™
Potassium hydroxyde
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1.327 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 85 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 719 °C)