Imprimer
Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A18854.36 A18854.0E
A18854.36EA 32.7 EUR
A18854.36 A18854.0E
Potassium hydroxyde ≥85%, en pastilles
Potassium hydroxyde
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320…1324 °C
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.044
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640