Imprimer
Potassium hydroxyde ≥99.98% (base métaux) 85% min (KOH basis)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
44273.22 44273.36
44273.22EA 115 EUR
44273.22 44273.36
Potassium hydroxyde ≥99.98% (base métaux) 85% min (KOH basis)
Potassium hydroxyde
Purity: 99.98% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Pellets Density: 2.044 Appearance: White Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320…1324 °C
Point de fusion: 360
Densité: 2.044
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 14,7640