Imprimer
Lithium nitrate ≥99.5%, qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 253 EUR
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Lithium nitrate ≥99.5%, qualité Réactif
Lithium nitrate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: LiNO₃
Point d'ébullition: >450 °C (dec. below the boiling point)
Point de fusion: 264 °C (1.013 hPa)
Densité: 2.38 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
ONU: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %