Imprimer
Potassium nitrate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
8001.1 8001.2 8001.3
ROTH8001.1EA 18.5 EUR
ROTH8001.1 ROTH8001.2 ROTH8001.3
Potassium nitrate
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733