Imprimer
Iodure de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13497.09 13497.18 13497.A7
13497.09EA 89.8 EUR
13497.09 13497.18 13497.A7
Iodure de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Iodure de rubidium
Purity: 99.8% CAS No.: 7790-29-6 Molecular Formula: RbI Formula Weight: 212.37 Physical Form: Crystalline Density: 3.55 Refractive Index: 1.6474 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 647° Boiling Point: 1300° Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol Merck Reference: 14,8286 MDL No.: MFCD00011192
Formule: IRb
Point d'ébullition: 1300 °C
Point de fusion: 647 °C
Densité: 3.55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011192
Numéro CAS: 7790-29-6
EINECS: 232-198-1
Merck Index: 14,8286