Imprimer
Potassium iodure
Fournisseur: Roth Carl
8491.1 8491.2
ROTH8491.1EA 0 EUR
ROTH8491.1 ROTH8491.2
Potassium iodure
Potassium iodure
Formule: Kl
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 686 °C
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727