Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (III)
Fournisseur: Roth Carl
P746.1 P746.2
ROTHP746.1EA 139 EUR
ROTHP746.1 ROTHP746.2
Potassium hexacyanoferrate (III)
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712