Potassium hexacyanoferrate (III), Supelco®
Fournisseur: Merck
|
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04971.1000
1.04971.9050
1.04971.1000EA
281
EUR
1.04971.1000
1.04971.9050
Potassium hexacyanoferrate (III), Supelco®
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule:
K₃Fe(CN)₆ Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011392 Numéro CAS: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,07712 |