Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
A16946.0B A16946.0I A16946.30
A16946.0BEA 93.1 EUR
A16946.0B A16946.0I A16946.30
Potassium hexacyanoferrate (III) ≥98%
Potassium hexacyanoferrate (III)
Purity: 98+% CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: C6FeK3N6 Formula Weight: 329.26 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Formule: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 1.89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712