Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (III) 99,0 ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
33357.36 33357.A3
33357.36EA 87.4 EUR
33357.36 33357.A3
Potassium hexacyanoferrate (III) 99,0 ACS
Potassium hexacyanoferrate (III)
Purity: 99.0% min CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: K3Fe(CN)6 Formula Weight: 329.26 Physical Form: Crystalline Density: 1.89 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Formule: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 1.89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 14,7630