Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (III) 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
424120050 424125000 424120025
ACRO424120050EA 28.8 EUR
ACRO424120050 ACRO424125000 ACRO424120025
Potassium hexacyanoferrate (III) 99+% ACS
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %