Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (III) 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
196785000 196780010 196780050 196781000
ACRO196785000EA 122 EUR
ACRO196785000 ACRO196780010 ACRO196780050 ACRO196781000
Potassium hexacyanoferrate (III) 98%, pur
Potassium hexacyanoferrate (III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %