Potassium fluorure dihydraté ≥98.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
11555.14
11555.30
11555.A1
11555.14EA
21.2
EUR
11555.14
11555.30
11555.A1
Potassium fluorure dihydraté ≥98.5%
Potassium fluorure dihydraté
Purity: 98.5+%
CAS No.: 13455-21-5
Molecular Formula: KF.2H2O
Formula Weight: 94.13 (58.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.5
Refractive Index: 1.352
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 41°
Solubility: Freely soluble in water
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00149929
Formule:
FK·2H₂O Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa) Point de fusion: 41 °C Densité: 2.5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149929 Numéro CAS: 13455-21-5 EINECS: 232-151-5 ONU: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7632 |