Imprimer
Fluorure de caesium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12121.03 12121.09 12121.18
12121.03EA 49.5 EUR
12121.03 12121.09 12121.18
Fluorure de caesium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fluorure de caesium
Purity: 99.99% CAS No.: 13400-13-0 Molecular Formula: CsF Formula Weight: 151.90 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6.5-7.5 Melting Point: 682° Boiling Point: 1251° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00010960
Formule: CsF
MW: 151.9 g/mol
Point d'ébullition: 1251 °C
Point de fusion: 682 °C
Densité: 4.627 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010960
Numéro CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
ONU: 2923
ADR: 8 II