Imprimer
Fluorure de caesium 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
189510250 189511000 189515000
ACRO189510250EA 86.9 EUR
ACRO189510250 ACRO189511000 ACRO189515000
Fluorure de caesium 99% pour analyses
Fluorure de caesium
Formule: CsF
Point d'ébullition: 1251 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 682 °C
Densité: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010960
Numéro CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
ONU: 3288
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm