Imprimer
Lithium carbonate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
3995.1 3995.2
ROTH3995.1EA 0 EUR
ROTH3995.1 ROTH3995.2
Lithium carbonate
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549