Imprimer
Potassium carbonate ≥98%, en poudre -325 mesh, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
347825-1KG 347825-2.5KG 347825-25KG
347825-1KGEA 161 EUR
347825-1KG 347825-2.5KG HONC347825-25KG
Potassium carbonate ≥98%, en poudre -325 mesh, Qualité Réactif
Potassium carbonate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: K₂CO₃
Point d'ébullition: Decomposition
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2,430 g/cm³ (19 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form powder
Assay 98.0 - 102.0 %
Particle size distribution 50 % Max. 44 µm
Particle Size −325 mesh