Imprimer
Césium carbonate
Fournisseur: Molekula
Attention
86852479-1KG 86852479-100G
MOLE86852479-1KGEA 0 EUR
MOLE86852479-1KG MOLE86852479-100G
Césium carbonate
Césium carbonate
Formule: Cs₂CO₃
MW: 325.82 g/mol
Point de fusion: 610
Densité: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020