Imprimer
Césium carbonate ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
10924.14EA 76.5 EUR
10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
Césium carbonate ≥99.9% (base métaux)
Césium carbonate
Purity: 99.9% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -20 Mesh Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formule: Cs₂CO₃
MW: 325.82 g/mol
Point de fusion: 610 °C (déc.)
Densité: 4.072
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,2010