Imprimer
Chlorite de sodium
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4352.1 4352.2 4352.3
ROTH4352.1EA 0 EUR
ROTH4352.1 ROTH4352.2 ROTH4352.3
Chlorite de sodium
Chlorite de sodium
Formule: ClNaO₂
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…257 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003478
Numéro CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
ONU: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672