Imprimer
Sodium chlorure ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
S9625-10KGEA 237 EUR
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
Sodium chlorure ≥99%, Qualité Réactif
Sodium chlorure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1,465 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2,160 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay (argentometric) 99.5 - 100.5 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying